Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03013493_s1
          See other OLFR294 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr294
          Gene Name:
          olfactory receptor 294
          Gene Aliases:
          MOR219-5
          Chromosome Location:
          Chr.7: 86615636 - 86616643 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03013493_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr294
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011750.2 NP_001011750.2 1 921 91

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr294

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1989150 NM_001011750.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1989150 NM_001011750.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25295265 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25295262 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25295261 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25295288 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25295268 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25295267 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25295271 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25295287 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25295260 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25295273 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25295283 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05927182 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05927185 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06191551 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06423392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25295267 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25295287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25295257 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25295255 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25295288 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06423392 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25295258 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25295267 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25295273 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06191538 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25295250 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25295260 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25295268 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25295248 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25295262 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06588180 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25295252 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25295283 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25295265 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25295253 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25295277 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06191552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25295249 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06462730 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10565400 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10565399 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031241.mm.1 NM_001011750.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031241.mm.1 NM_001011750.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031241.mm.1 TC0700003698.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 866520 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3160754 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3160754 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_58801287-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2837200 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2837200 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0