Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03014512_s1
          See other OLFR149 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr149
          Gene Name:
          olfactory receptor 149
          Gene Aliases:
          M31, MOR224-8
          Chromosome Location:
          Chr.9: 39701832 - 39702767 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03014512_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr149
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_207138.1 NP_997021.1 1 889 109
          GenBank mRNA BC141260.1 - 1 944 9055872 109

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr149

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          response to stimulus
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P524227 NM_207138.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P524227 BC141260.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P524227 NM_207138.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P524227 BC141260.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P524227 NM_207138.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P524227 BC141260.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P524227 NM_207138.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P524227 BC141260.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P524227 NM_207138.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P524227 BC141260.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P524227 NM_207138.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P524227 BC141260.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439830 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439840 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439848 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439831 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439810 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439835 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439816 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439846 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439809 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439823 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439838 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439836 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439821 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439843 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439804 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439812 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439813 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439834 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439827 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439851 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439826 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439825 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439806 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439814 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26439808 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P524227 NM_207138.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P524227 BC141260.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P524227 NM_207138.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P524227 BC141260.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07696897 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07696910 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07696895 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07696908 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07696901 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07696906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26439851 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439816 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439796 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439804 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439813 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439825 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439791 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439846 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07696910 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439797 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439823 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439793 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439864 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439836 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439801 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439835 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07828830 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439800 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439851 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439795 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439810 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08102246 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439866 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439865 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439821 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439784 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439848 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439832 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439840 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439792 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439806 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439853 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439799 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08092034 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439842 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08102241 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439831 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439828 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07696897 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439787 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439808 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439803 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439830 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07696903 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439843 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439786 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439863 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439860 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439849 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439820 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439862 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439834 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26439814 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10592450 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10592449 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017258.mm.1 NM_207138.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017258.mm.1 NM_207138.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017258.mm.1 TC0900002085.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017259.mm.1 TC0900002085.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017257.mm.1 TC0900002085.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1254213 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2938420 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2938420 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0