Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03015264_s1
          See other SDHAF1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sdhaf1
          Gene Name:
          succinate dehydrogenase complex assembly factor 1
          Gene Aliases:
          0610010E21Rik, AI430885, AW490662, Lyrm8
          Chromosome Location:
          Chr.7: 30321409 - 30322375 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03015264_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sdhaf1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033140.3 NP_001028312.2 1 161 143
          GenBank mRNA AA050643.1 - 1 160 142
          AK002462.1 - 1 144 142
          AK155437.1 - 1 125 143
          BC147173.1 - 1 158 9056222 143
          BC147174.1 - 1 158 9056227 143
          CA451543.1 - 1 133 143

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mitochondrial respiratory chain complex II assembly
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25030986 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25030987 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25030989 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25030990 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25030988 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P338728 NM_001033140.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P338728 AA266979.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P338728 AK002462.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P338728 AK155437.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P338728 NM_001033140.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P338728 AA266979.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P338728 AK002462.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P338728 AK155437.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 575394 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P338728 NM_001033140.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P338728 AA266979.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P338728 AK002462.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P338728 AK155437.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P338728 NM_001033140.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P338728 AA266979.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P338728 AK002462.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P338728 AK155437.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01492887 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P338728 NM_001033140.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P338728 AA266979.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P338728 AK002462.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P338728 AK155437.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P338728 NM_001033140.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P338728 AA266979.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P338728 AK002462.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P338728 AK155437.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105949 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25030989 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25030987 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25030988 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25030990 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25030986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25030927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031016 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25030997 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25030991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06449293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25030998 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06000894 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05941789 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031005 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06019442 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06609469 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06090119 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031017 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06610859 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25030983 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031009 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031001 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031022 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06609468 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06001228 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06635731 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25030975 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05941790 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031006 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031015 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25030999 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25030986 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25030976 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25030974 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25030988 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031011 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25030995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06449298 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561909 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561908 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561910 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551882 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1433936_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10551881 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10561907 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1433936_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1433936_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68332_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68332_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024419.mm.1 TC0700002750.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024419.mm.1 NM_001033140.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024419.mm.1 NM_001033140.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024417.mm.1 TC0700002750.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024417.mm.1 NM_001033140.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024417.mm.1 NM_001033140.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1433936_at - -
          Mouse Expression Set 430 1433936_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101023_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101023_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168918_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168918_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1433936_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1433936_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1433936_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1433936_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 786082 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3162350 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2484274 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3162350 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_85701647-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2891688 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2891688 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0