Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03019701_g1
          See other RPS23 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rps23
          Gene Name:
          ribosomal protein S23
          Gene Aliases:
          2410044J15Rik
          Chromosome Location:
          Chr.13: 90923122 - 90924732 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03019701_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rps23
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_024175.3 NP_077137.1 4 505 125
          GenBank mRNA AK002573.1 - 4 463 125
          AK010608.1 - 4 461 125
          AK010667.1 - 4 475 125
          AK012574.1 - 4 462 124
          AK013720.1 - 4 464 125
          AK166994.1 - 4 497 125
          AK168587.1 - 4 457 125
          BC002145.1 - 4 452 3484753 125
          BC054435.1 - 3 442 5373967 125
          BC078418.1 - 3 442 5329878 125
          BC100603.1 - 4 464 6760902 125
          BQ746768.1 - 4 443 125

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rps23

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translation
          structural constituent of ribosome
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29215837 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29215835 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29215838 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29215836 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29215834 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 651196 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P108557 - -
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P376165 NM_001100608.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P376165 BC147193.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P376165 AK039519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P376165 AK039710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P376165 AK045832.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215822 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215826 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215821 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215811 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215825 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215817 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215815 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215838 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215810 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215853 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215850 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215855 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215830 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215832 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215852 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215834 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215836 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215827 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215818 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215835 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215812 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215837 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29215831 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P108557 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P376165 NM_001100608.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P376165 BC147193.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P376165 AK039519.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P376165 AK039710.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P376165 AK045832.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P103733 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P125103 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P113960 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P108557 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10477592 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10477589 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10477591 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10477586 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10477585 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10477598 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29215836 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29215838 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29215837 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29215835 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29215834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29215818 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215862 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215810 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215874 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215858 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215788 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215861 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215876 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215853 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215878 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215877 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215830 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11077561 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215864 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11028425 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215866 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10950795 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215849 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215850 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215812 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215831 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10551937 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10769700 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215856 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215783 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215857 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11069738 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215852 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215790 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215832 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215787 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215825 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215834 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215868 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215879 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215801 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215785 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215818 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215821 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215791 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10979972 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29215781 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491731 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10406545 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10394734 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10532920 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10406543 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10570981 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10576727 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10406542 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10406544 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10532919 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10394733 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10406541 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10576726 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10491730 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10570980 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460175_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460175_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300006486.mm.1 NM_024175.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300006486.mm.1 NM_024175.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300006486.mm.1 TC1300001017.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1460175_at - -
          Mouse Expression Set 430 1460175_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96358_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96358_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460175_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460175_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 7100594 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0007100594 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl066475.2_30-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 7100594 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl066475.2_30-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 7100594 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2990715 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1225930 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2990715 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl066475.2_30-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline