Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03033834_gH
          See other TAAR8A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Taar8a
          Gene Name:
          trace amine-associated receptor 8A
          Gene Aliases:
          Gm230, taR-8a
          Chromosome Location:
          Chr.10: 24076500 - 24077534 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03033834_gH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Taar8a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001010830.1 NP_001010830.1 1 569 109

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of chemical stimulus
          positive regulation of adenylate cyclase activity involved in G-protein coupled receptor signaling pathway
          trace-amine receptor activity
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          G-protein coupled amine receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159061 NM_001010830.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159060 NM_001010830.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159060 NM_001010830.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159061 NM_001010830.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006581 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006615 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006578 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006559 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006622 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006571 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006565 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006579 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006613 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006598 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006560 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006618 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006575 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006617 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006619 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006574 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006584 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006563 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006562 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006576 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006597 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08871442 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08871456 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08871443 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08871466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006625 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006584 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006579 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006629 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006595 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006635 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006633 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006638 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006622 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006623 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006559 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006618 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006625 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006578 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006565 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006554 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006642 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006576 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08871465 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006553 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08887198 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08871441 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006598 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006574 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006637 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08597017 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006632 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08597020 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006616 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006560 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006597 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006601 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006619 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006581 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006626 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006643 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006556 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08240846 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006617 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006639 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006615 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10362170 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10362168 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001468.mm.1 NM_001010830.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001468.mm.1 NM_001010830.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001468.mm.1 TC1000000206.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1239691 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2995880 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2995880 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline