Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03039388_g1
          See other ZSCAN30 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zscan30
          Gene Name:
          zinc finger and SCAN domain containing 30
          Gene Aliases:
          C230097I24Rik, Gm754, Zfp397os
          Chromosome Location:
          Chr.18: 23932540 - 23987348 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03039388_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zscan30
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK049082.1 - 3 - 4 715 103
          BC117067.1 - 2 - 3 496 40126386 103
          BC117069.1 - 2 - 3 496 40126388 103

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1800001072.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2150687 BC117067.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2150687 BC117069.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2150687 NM_001080810.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2150687 AK049082.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 347547 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 782216 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 964847 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 590821 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 611612 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 664400 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 127514 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P122387 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2150687 BC117067.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2150687 BC117069.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2150687 NM_001080810.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2150687 AK049082.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03430470 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03430462 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08938455 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P500761 AK164630.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P398147 AK164630.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P398147 AK049082.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14061225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558067 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31558109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31557985 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558051 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558068 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558022 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558070 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558076 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558030 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14092776 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13594641 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558015 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558056 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558018 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13840403 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558026 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558057 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13840404 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558054 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14015442 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13983752 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14015440 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558059 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558035 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558025 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14051269 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558067 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558050 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558020 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13622833 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13757454 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558013 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558052 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558060 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31558027 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10457840 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10457841 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10457842 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10457843 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10457838 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800007895.mm.1 TC1800001072.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800007898.mm.1 TC1800001072.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800007897.mm.1 TC1800001072.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800007896.mm.1 TC1800001072.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2921638 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2921638 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline