Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03041635_s1
          See other ZFP429 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp429
          Gene Name:
          zinc finger protein 429
          Gene Aliases:
          2810487A22Rik, AI929863, Rsl2
          Chromosome Location:
          Chr.13: 67389304 - 67399844 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03041635_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp429
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001080941.1 NP_001074410.1 4 1790 122
          GenBank mRNA AK083314.1 - 5 1859 122
          BC046484.1 - 4 1780 122

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P142989 AK083314.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P142989 NM_001080941.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P142989 AK083314.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P142989 NM_001080941.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 256029 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 32249 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 74380 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P142989 AK083314.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P142989 NM_001080941.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P142989 AK083314.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P142989 NM_001080941.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29108485 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10606913 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10716681 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108481 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108488 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108494 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10497774 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108500 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108440 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10716667 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108472 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10785277 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108477 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10716661 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108493 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108485 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108490 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108499 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10780225 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29108491 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10998425 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10591916 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10608698 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1439475_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10608698 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439475_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455292_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439475_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455292_PM_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 72807_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 72807_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014625.mm.1 NM_001080941.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014625.mm.1 NM_001080941.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014625.mm.1 TC1300002246.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014629.mm.1 NM_001080941.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014629.mm.1 NM_001080941.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014629.mm.1 TC1300002246.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014626.mm.1 NM_001080941.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014626.mm.1 NM_001080941.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014626.mm.1 TC1300002246.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014628.mm.1 NM_001080941.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014628.mm.1 NM_001080941.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014628.mm.1 TC1300002246.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014630.mm.1 NM_001080941.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014630.mm.1 NM_001080941.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014630.mm.1 TC1300002246.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1439475_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439475_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439475_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439475_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 429654 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2661744 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1254717 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2497312 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1254717 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2661744 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0