Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03048200_m1
          See other RHOX6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rhox6
          Gene Name:
          reproductive homeobox 6
          Gene Aliases:
          AV213605, AW548842, Psx1
          Chromosome Location:
          Chr.X: 37827055 - 37829857 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03048200_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rhox6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_008955.1 NP_032981.1 3 - 4 638 78
          GenBank mRNA AF017453.1 - 3 - 4 638 78
          AK076186.1 - 3 - 4 647 78
          BC099477.1 - 3 - 4 634 30790014 78
          DQ058643.1 - 3 - 4 638 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0X00000355.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rhox6

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487048 NM_008955.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487048 AF017453.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487048 BC099477.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487048 DQ058643.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487048 NM_008955.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487048 AF017453.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487048 BC099477.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487048 DQ058643.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 584830 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 52959 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 145371 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P146355 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487048 NM_008955.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487048 AF017453.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487048 BC099477.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487048 DQ058643.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487048 NM_008955.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487048 AF017453.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487048 BC099477.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487048 DQ058643.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P487048 NM_008955.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P487048 AF017453.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P487048 BC099477.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P487048 DQ058643.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P487048 NM_008955.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P487048 AF017453.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P487048 BC099477.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P487048 DQ058643.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324882 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324821 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324871 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324828 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324864 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324835 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324840 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324817 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324820 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324818 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324855 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324866 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324834 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324877 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324819 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324873 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324861 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324822 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324829 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324865 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324837 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324827 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324839 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324824 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32324831 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P146355 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487048 NM_008955.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487048 AF017453.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487048 BC099477.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487048 DQ058643.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487048 NM_008955.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487048 AF017453.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487048 BC099477.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487048 DQ058643.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P114184 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P129063 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P146355 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15077431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32324820 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15022373 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324817 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324820 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324871 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14957176 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324829 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324855 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324818 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324811 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324809 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15022375 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324873 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324837 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324810 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15022380 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324807 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324822 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15077432 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15181243 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324804 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324813 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324815 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324877 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15022385 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324832 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324805 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324864 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324819 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15022370 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15159842 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15022369 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324861 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324802 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324835 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324882 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324848 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32324866 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599299 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599298 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599297 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1419018_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10599296 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419018_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419018_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 19202_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 19202_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00002447.mm.1 NM_008955.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00002447.mm.1 NM_008955.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00002447.mm.1 TC0X00000355.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1419018_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419018_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102212_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102212_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419018_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419018_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419018_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419018_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 408679 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4120609 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4120609 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004120609 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1250192 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1250192 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl54984.4.1_134-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4120609 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl54984.4.1_134-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4120609 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1250192 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1250192 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline