Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04203729_gH
          See other RPS28 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rps28
          Gene Name:
          ribosomal protein S28
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.17: 33823036 - 33824557 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04203729_gH
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rps28
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_016844.2 NP_058540.1 3 - 4 249 102

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rps28

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          rRNA processing
          rRNA export from nucleus
          translation
          ribosomal small subunit biogenesis
          structural constituent of ribosome
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31150657 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1972841 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 589537 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P155807 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2027640 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1972841 - -
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P232909 NM_016844.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P232909 AK002919.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P232909 AV497904.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P232909 BC010987.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P232909 BC090982.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P55271 AV497904.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P55271 BC010987.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P55271 BC125644.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P55271 U11248.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31150654 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31150653 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31150657 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31150650 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31150652 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31150647 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P232909 NM_016844.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P232909 AK002919.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P232909 AV497904.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P232909 BC010987.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P232909 BC090982.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P335671 NM_016844.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P335671 AK002919.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P335671 BY502260.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P55271 AV497904.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P55271 BC010987.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P55271 BC125644.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P55271 U11248.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138797 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P116561 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132206 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13554494 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13554497 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13434020 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13434036 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13554491 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13434045 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31150657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31150600 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13434037 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13434036 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31150652 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13554497 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31150659 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31150657 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31150647 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31150646 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10526216 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10406025 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10524416 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10516480 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450052 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539701 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450053 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479810 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450051 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450054 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10526215 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10450050 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10516479 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10479809 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10539700 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10406024 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10524415 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423763_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423763_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451101_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451101_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1454778_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1423763_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1423763_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1451101_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1454778_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1451101_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100758_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98085_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98086_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100758_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98085_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98086_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423763_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1454778_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451101_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423763_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1454778_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451101_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 895740 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5290131 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005290131 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1260088 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1260088 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl054127.2_67-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5290131 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl054127.2_67-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5290131 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1260088 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl054127.2_67-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0