Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04209517_s1
          See other PCDHB2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pcdhb2
          Gene Name:
          protocadherin beta 2
          Gene Aliases:
          PcdhbB
          Chromosome Location:
          Chr.18: 37294840 - 37297614 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04209517_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pcdhb2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053127.2 NP_444357.1 1 2454 76
          GenBank mRNA AY013781.1 - 1 2318 76
          BC021789.1 - 1 2444 76
          BC141154.1 - 1 2410 9055766 76

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pcdhb2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cadherin

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P538363 BC141154.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P538363 AY013781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P538363 BC021789.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P538363 NM_053127.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P538363 BC141154.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P538363 AY013781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P538363 BC021789.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P538363 NM_053127.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 539917 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P166259 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P538363 BC141154.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P538363 AY013781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P538363 BC021789.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P538363 NM_053127.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P538363 BC141154.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P538363 AY013781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P538363 BC021789.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P538363 NM_053127.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627650 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627651 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627640 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627645 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627637 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627649 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627646 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627634 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627643 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627654 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627638 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627657 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627658 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627644 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627642 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627672 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627661 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627633 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P166259 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P538363 BC141154.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P538363 AY013781.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P538363 BC021789.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P538363 NM_053127.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P538363 BC141154.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P538363 AY013781.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P538363 BC021789.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P538363 NM_053127.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P119208 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P166259 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13848924 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13848901 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13848915 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13848920 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13848925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627688 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627672 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627621 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627640 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627637 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627630 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627661 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627658 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627623 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627644 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627626 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627635 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627633 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627654 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627624 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627651 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627673 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627664 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627646 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627649 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627629 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627671 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627632 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627645 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627675 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13848888 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627657 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627628 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627634 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627643 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627638 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455051 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455053 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455052 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421548_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10455050 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421548_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421548_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 93873_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 93873_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002812.mm.1 NM_053127.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002812.mm.1 NM_053127.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002812.mm.1 TC1800000356.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1421548_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421548_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421548_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421548_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421548_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421548_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 608609 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 105340685 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 105340685 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 460121 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000460121 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1246378 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1241712 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1246378 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl52073.1_233-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0093873.2_254-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 105340685 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 460121 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0093873.2_254-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 460121 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 105340685 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1246378 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1246378 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1241712 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline