Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04210699_s1
          See other OLFR794 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr794
          Gene Name:
          olfactory receptor 794
          Gene Aliases:
          MOR114-11
          Chromosome Location:
          Chr.10: 129567662 - 129571619 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04210699_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr794
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146378.1 NP_666490.1 1 57 96

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr794

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1989165 NM_146378.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P128759 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1989165 NM_146378.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P286348 NM_146378.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546367 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546353 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546372 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546350 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546347 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546366 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546339 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546359 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546356 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546368 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546363 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546341 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546371 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546337 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546355 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546346 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546357 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546370 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546344 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546351 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546364 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546362 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P128759 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P286348 NM_146378.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111321 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P128759 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08255362 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08270623 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08270625 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08255360 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08270624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546344 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546355 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546340 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546366 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546353 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546351 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546384 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546357 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546374 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546370 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546362 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546331 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546356 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08935183 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546375 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546385 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08321409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546363 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546334 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546350 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546388 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546360 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546328 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546379 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546337 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546386 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08255367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546336 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546330 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08361548 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546377 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546347 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546341 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546371 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546372 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08831278 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367510 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10367509 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000012044.mm.1 NM_146378.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000012044.mm.1 NM_146378.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000012044.mm.1 TC1000001647.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 717626 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 7040397 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 7040397 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0007040397 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1255407 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1255407 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl38260.1.1_71-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 7040397 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl38260.1.1_71-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 7040397 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1255407 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1255407 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline