Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04210728_sH
          See other OLFR228 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr228
          Gene Name:
          olfactory receptor 228
          Gene Aliases:
          GA_x6K02T0101M-139-669, MOR189-3, Olfr228-ps1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 86482799 - 86487380 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04210728_sH
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr228
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146405.2 NP_666517.2 1 446 115

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr228

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P213807 NM_146405.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P213807 NM_146405.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P120339 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P213807 NM_146405.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P213807 NM_146405.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P213807 NM_146405.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P213807 NM_146405.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P120339 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P213807 NM_146405.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P213807 NM_146405.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107577 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132119 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P120339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402567 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402527 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402498 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402536 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402517 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402526 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402542 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402549 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402537 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402499 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402552 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402528 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402533 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402504 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402532 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01388179 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402546 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402564 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01419121 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402506 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01502483 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02108514 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402500 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402516 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402522 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402538 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402512 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402519 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402501 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02158632 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402511 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402524 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402540 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402557 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402508 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402531 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402530 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402534 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402515 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402563 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484609 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484608 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 102510110 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1250275 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258400.1_14-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 102510110 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 102510110 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2818216 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2818216 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1250275 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline