Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04210747_s1
          See other OLFR1420 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1420
          Gene Name:
          olfactory receptor 1420
          Gene Aliases:
          MOR266-4
          Chromosome Location:
          Chr.19: 11896023 - 11896952 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04210747_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1420
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146410.1 NP_666522.1 1 851 99
          GenBank mRNA BC120832.1 - 1 875 40129755 99

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1420

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2170772 NM_146410.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2170772 BC120832.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P176010 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2170772 NM_146410.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2170772 BC120832.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P227190 NM_146410.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P227190 BC120832.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958384 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958387 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958365 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958356 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958360 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958369 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958392 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958357 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958368 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958398 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958366 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958363 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958400 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958362 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958371 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958358 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958390 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958383 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958405 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958367 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958395 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958406 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958374 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958355 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958379 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958385 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958378 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958403 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958375 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958388 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958389 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958376 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958397 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958373 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958394 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958372 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958381 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958401 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31958402 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P176010 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P227190 NM_146410.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P227190 BC120832.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P133541 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P133395 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P176010 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14473946 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14232684 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14232670 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14232677 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14232685 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14232679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31958387 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958334 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958343 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958402 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958392 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958365 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958390 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958332 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14232671 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14154242 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958367 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958394 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958363 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958383 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958350 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958372 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958348 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958339 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958373 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958400 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958368 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958358 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958385 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958381 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958374 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958379 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14323551 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958371 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14254133 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14232676 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958406 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958389 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958349 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958407 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958355 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958399 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958387 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958398 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958401 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958353 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958403 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958356 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958357 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958360 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958337 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958329 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958405 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958369 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958346 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31958345 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461670 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461669 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10461668 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002832.mm.1 TC1900000234.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 537572 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 50471 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000050471 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2659916 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2659916 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl53351.1.1_26-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 50471 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl53351.1.1_26-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 50471 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2659916 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2659916 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl53351.1.1_26-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline