Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04214314_g1
          See other PRAMEL5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pramel5
          Gene Name:
          preferentially expressed antigen in melanoma like 5
          Gene Aliases:
          OTTMUSG00000010540
          Chromosome Location:
          Chr.4: 144270633 - 144280466 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04214314_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pramel5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001085418.2 NP_001078887.1 4 1554 81
          GenBank mRNA BC052827.1 - 4 1564 30033377 81

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2081892 NM_001085418.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2081892 BC052827.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2081892 NM_001085418.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2081892 BC052827.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05436808 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P221675 NM_001085418.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P221675 BC052827.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P05436808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23377813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23377751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23377857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23377795 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03238043 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03290433 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03953356 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377814 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377813 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03683012 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377857 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03718686 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10510101 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10510094 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10510095 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10510098 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518195 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518193 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518196 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10510104 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518194 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10518192 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10510093 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10510100 - -
          Mouse Expression Set 430 1434584_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434584_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 395443 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1246776 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2543123 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline