Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04934944_mH
          See other ERDR1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Erdr1
          Gene Name:
          erythroid differentiation regulator 1
          Gene Aliases:
          edr
          Chromosome Location:
          Chr.X: 170010526 - 170018797 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04934944_mH
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Erdr1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133362.2 NP_579940.1 544 96
          GenBank mRNA AJ007909.1 - 470 96
          AJ539223.1 - 482 96
          BC018296.1 - 549 3499536 96
          BC058113.1 - 1 - 2 390 6820436 96
          BC080795.1 - 399 5006491 96
          BC082282.1 - 496 96

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Erdr1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell migration
          somatic stem cell population maintenance
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2034481 BC080795.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2034481 BC058113.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2034481 NM_133362.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2034481 BC018296.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2034481 BC080795.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2034481 BC058113.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2034481 NM_133362.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2034481 BC018296.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P167562 BC080795.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P167562 NM_133362.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P167562 AJ007909.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P167562 BC018296.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P167562 BC058113.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P197965 AJ539223.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P167562 BC080795.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P167562 NM_133362.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P167562 AJ007909.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P167562 BC018296.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P167562 BC058113.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P197965 AJ539223.1 mouse_transcriptome
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10608711 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452406_PM_x_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10608711 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452406_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452406_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439200_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439200_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452406_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452406_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98525_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98525_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98526_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98526_PM_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1439200_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452406_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1439200_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452406_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452406_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452406_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6370142 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5890184 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6370142 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5890184 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005890184 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006370142 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1249386 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1246153 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1246153 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1249386 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00170942.1_90-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0170942.1_210-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6370142 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5890184 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00170942.1_90-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0170942.1_210-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5890184 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6370142 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1246153 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2998658 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1246153 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0170942.1_210-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl00170942.1_90-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline