Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
オンデマンド動画
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rh02877298_mH
See other NDRG4 GE Assays ›
Gene Symbol:
NDRG4
Gene Name:
NDRG family member 4
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.20: 45709767 - 45761213 on Build Mmul_10
Species:
Rhesus monkey
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rh02877298_mH
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: NDRG4
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_015126286.2
XP_014981772.1
1316
84
XM_015126288.2
XP_014981774.1
1074
84
XM_015126289.2
XP_014981775.1
1226
84
XM_015126291.2
XP_014981777.1
1036
84
XM_015126292.2
XP_014981778.1
1226
84
XM_015126293.2
XP_014981779.1
1181
84
XM_015126294.2
XP_014981780.1
1035
84
XM_015126295.2
XP_014981781.1
1007
84
XM_015126296.2
XP_014981782.1
1035
84
XM_015126297.2
XP_014981783.1
1002
84
XM_015126299.2
XP_014981785.1
939
84
XM_015126300.2
XP_014981786.1
927
84
XM_015126301.2
XP_014981787.1
927
84
XM_028841183.1
XP_028697016.1
1184
84
XM_028841184.1
XP_028697017.1
1184
84
XM_028841185.1
XP_028697018.1
1142
84
XM_028841187.1
XP_028697020.1
1184
84
XM_028841188.1
XP_028697021.1
1142
84
XM_028841189.1
XP_028697022.1
1156
84
XM_028841190.1
XP_028697023.1
1036
84
XM_028841191.1
XP_028697024.1
892
84
XM_028841192.1
XP_028697025.1
1269
84
GenBank mRNA
JU321893.1
-
956
84
JV043703.1
-
1104
84
JV600624.1
-
971
84
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length between 71 and 85
Macaca mulatta
Panther Classification:
Molecular Function -
serine protease
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-6479c7f679-v472f:80/100.66.78.195:80.
git-commit: b70c0dceb888abc3b0dcebb5bc3a5b8753e7e816
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.50.0-Offline