Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00448130_m1
          See other PHEX GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Phex
          Gene Name:
          phosphate regulating endopeptidase homolog, X-linked
          Gene Aliases:
          PEX
          Chromosome Location:
          Chr.X: 40460047 - 40717982 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00448130_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Phex
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013004.1 NP_037136.1 13 - 14 1962 95
          GenBank mRNA AJ001637.1 - 13 - 14 1962 95

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00000389.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Protease Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Phex

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          organophosphate metabolic process
          bone mineralization
          metalloendopeptidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P307578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 302204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 815603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 67937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 4212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120267 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P307578 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P307578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P307578 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P307578 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43170 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35351 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30010 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11128 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28351 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3303 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24065 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88289 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46819 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69477 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75825 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55412 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81209 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38927 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35920 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24417 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67660 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4278 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933670 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933673 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933684 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933685 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933683 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933669 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933672 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933671 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933667 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933681 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933674 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933677 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933680 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933676 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933678 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933682 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933666 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933665 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933675 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933668 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933679 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10933664 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369719_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369719_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369719_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369719_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00002770.rn.1 TC0X00000389.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369719_at - -
          Rat Expression Set 230 1369719_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933664 - -
          Rat Genome U34 Set AJ001637cds_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22223398 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353892 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68853 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline