Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00494246_m1
          See other YWHAE GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ywhae
          Gene Name:
          tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, epsilon
          Gene Aliases:
          14-3-3e
          Chromosome Location:
          Chr.10: 63884338 - 63921709 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00494246_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ywhae
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031603.1 NP_113791.1 5 - 6 805 62
          GenBank mRNA BC063163.1 - 5 - 6 783 6921685 62
          D30739.1 - 5 - 6 789 62
          FQ215270.1 - 3 - 4 463 62
          FQ220393.1 - 5 - 6 810 62
          M84416.1 - 5 - 6 785 62
          U53882.1 - 5 - 6 805 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000001118.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ywhae

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neuron migration
          protein targeting
          signal transduction
          substantia nigra development
          hippocampus development
          cerebral cortex development
          negative regulation of protein dephosphorylation
          regulation of membrane repolarization
          negative regulation of protein serine/threonine kinase activity
          regulation of potassium ion transmembrane transporter activity
          negative regulation of peptidyl-serine dephosphorylation
          protein binding
          protein kinase C inhibitor activity
          potassium channel regulator activity
          enzyme binding
          protein domain specific binding
          MHC class II protein complex binding
          protein complex binding
          histone deacetylase binding
          ion channel binding
          poly(A) RNA binding
          protein heterodimerization activity
          phosphoserine binding
          phosphoprotein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P135168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136086 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P135168 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P135168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P135168 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P135168 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P135170 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700641717 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46144 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18594 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61620 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75084 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700641717 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736045 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736048 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736047 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736046 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736044 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736049 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736043 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10736042 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398851_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398851_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398851_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398851_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000010205.rn.1 TC1000001118.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000010209.rn.1 TC1000001118.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000010207.rn.1 TC1000001118.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000010208.rn.1 TC1000001118.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398851_at - -
          Rat Expression Set 230 1398851_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736042 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA965154_at - -
          Rat Genome U34 Set D30739_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176615_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21745897 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352855 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66290 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline