Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00561129_m1
          See other EDN1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Edn1
          Gene Name:
          endothelin 1
          Gene Aliases:
          Et1
          Chromosome Location:
          Chr.17: 22137324 - 22143324 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00561129_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Edn1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012548.2 NP_036680.1 1 - 2 252 88
          GenBank mRNA M64711.1 - 1 - 2 247 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700001537.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Hypoxia Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Edn1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          peptide hormone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          skeletal system development
          prostaglandin biosynthetic process
          patterning of blood vessels
          response to hypoxia
          in utero embryonic development
          histamine secretion
          regulation of systemic arterial blood pressure by endothelin
          regulation of pH
          cell surface receptor signaling pathway
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          protein kinase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          cell-cell signaling
          heart development
          respiratory gaseous exchange
          body fluid secretion
          regulation of blood pressure
          positive regulation of cell proliferation
          dorsal/ventral pattern formation
          response to ozone
          multicellular organism aging
          positive regulation of heart rate
          positive regulation of cardiac muscle hypertrophy
          positive regulation of receptor biosynthetic process
          neural crest cell development
          phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          response to activity
          artery smooth muscle contraction
          vein smooth muscle contraction
          glucose transport
          cell growth
          regulation of vasoconstriction
          sensory perception of pain
          calcium-mediated signaling
          peptide hormone secretion
          nitric oxide transport
          positive regulation of cell migration
          neutrophil chemotaxis
          negative regulation of cAMP biosynthetic process
          phospholipase D-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          negative regulation of cellular protein metabolic process
          positive regulation of prostaglandin secretion
          response to lipopolysaccharide
          response to testosterone
          negative regulation of smooth muscle cell apoptotic process
          response to prostaglandin F
          response to nicotine
          intracellular signal transduction
          cellular response to drug
          positive regulation of urine volume
          positive regulation of renal sodium excretion
          response to muscle stretch
          epithelial fluid transport
          vasoconstriction
          protein kinase C deactivation
          middle ear morphogenesis
          positive regulation of odontogenesis
          response to drug
          superoxide anion generation
          rhythmic excitation
          response to amino acid
          positive regulation of MAP kinase activity
          positive regulation of JUN kinase activity
          response to leptin
          positive regulation of cell size
          positive regulation of mitotic nuclear division
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of smooth muscle contraction
          positive regulation of hormone secretion
          negative regulation of hormone secretion
          inositol phosphate-mediated signaling
          blood vessel morphogenesis
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          cartilage development
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration involved in phospholipase C-activating G-protein coupled signaling pathway
          negative regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process
          membrane depolarization
          regulation of sensory perception of pain
          maternal process involved in parturition
          positive regulation of sarcomere organization
          positive regulation of prostaglandin-endoperoxide synthase activity
          cellular response to calcium ion
          cellular response to interferon-gamma
          cellular response to interleukin-1
          cellular response to tumor necrosis factor
          cellular response to peptide hormone stimulus
          cellular response to glucocorticoid stimulus
          cellular response to mineralocorticoid stimulus
          cellular response to fatty acid
          cellular response to hypoxia
          response to dexamethasone
          response to transforming growth factor beta
          cellular response to transforming growth factor beta stimulus
          positive regulation of neutrophil chemotaxis
          response to salt
          receptor binding
          cytokine activity
          hormone activity
          endothelin A receptor binding
          endothelin B receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P334736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146482 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P334736 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P334736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P334736 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P334736 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9907 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797861 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797858 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797862 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797860 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797859 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10797857 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369519_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369519_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369519_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369519_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700010732.rn.1 TC1700001537.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700010728.rn.1 TC1700001537.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700010727.rn.1 TC1700001537.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700010733.rn.1 TC1700001537.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700010729.rn.1 TC1700001537.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700010731.rn.1 TC1700001537.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369519_at - -
          Rat Expression Set 230 1369519_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797857 - -
          Rat Genome U34 Set M64711_at - -
          Rat Genome U34 Set M64711_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21421066 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363231 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_59959 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline