Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00561315_m1
          See other GOT1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Got1
          Gene Name:
          glutamic-oxaloacetic transaminase 1, soluble
          Gene Aliases:
          Aspat, Gaspat, cAspAT, cCAT
          Chromosome Location:
          Chr.1: 263246248 - 263269762 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00561315_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Got1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012571.2 NP_036703.2 5 - 6 731 79
          GenBank mRNA BC061877.1 - 5 - 6 704 5599273 79
          CB578328.1 - 3 - 4 295 79
          D00252.1 - 5 - 6 688 79
          FQ219727.1 - 2 - 3 219 79
          J04171.1 - 5 - 6 672 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100007742.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Got1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transaminase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          2-oxoglutarate metabolic process
          oxaloacetate metabolic process
          glycerol biosynthetic process
          aspartate metabolic process
          aspartate biosynthetic process
          aspartate catabolic process
          glutamate metabolic process
          glutamate catabolic process to aspartate
          glutamate catabolic process to 2-oxoglutarate
          cellular response to insulin stimulus
          dicarboxylic acid metabolic process
          response to glucocorticoid
          fatty acid homeostasis
          L-aspartate:2-oxoglutarate aminotransferase activity
          phosphatidylserine decarboxylase activity
          pyridoxal phosphate binding
          carboxylic acid binding
          L-cysteine:2-oxoglutarate aminotransferase activity
          L-phenylalanine:2-oxoglutarate aminotransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P388973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159917 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P388973 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P388973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P388973 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P388973 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700507437 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76290 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17483 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18814 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700507437 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715365 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715370 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715372 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715371 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715367 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715369 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715373 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715368 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715374 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715366 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10715364 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368272_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368272_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368272_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368272_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100062314.rn.1 TC0100007742.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100062317.rn.1 TC0100007742.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100062312.rn.1 TC0100007742.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100062315.rn.1 TC0100007742.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368272_at - -
          Rat Expression Set 230 1368272_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715364 - -
          Rat Genome U34 Set J04171_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20781662 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356126 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60134 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline