Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00561909_m1
          See other SLC4A1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc4a1
          Gene Name:
          solute carrier family 4 (anion exchanger), member 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 90296144 - 90312402 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00561909_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc4a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012651.2 NP_036783.2 15 - 16 2155 72
          XM_008767946.1 XP_008766168.1 15 - 16 2158 72
          GenBank mRNA AY030082.1 - 12 - 13 1777 72
          BC085748.1 - 12 - 13 2166 7126960 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003864.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Transporter 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc4a1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          anion transport
          chloride transport
          bicarbonate transport
          regulation of intracellular pH
          chloride transmembrane transport
          actin binding
          inorganic anion exchanger activity
          protein C-terminus binding
          anion transmembrane transporter activity
          bicarbonate transmembrane transporter activity
          chloride transmembrane transporter activity
          anion:anion antiporter activity
          ankyrin binding
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P289637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16943 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P289637 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P289637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P289637 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P289637 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11502 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84591 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12621 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747830 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747820 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747814 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747817 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747821 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747815 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747833 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747826 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747819 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747818 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747824 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747827 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747832 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747835 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747829 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747831 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747834 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747828 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747816 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747825 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747822 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747823 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10747813 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387656_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387656_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369634_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369634_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369634_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387656_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387656_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369634_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000034840.rn.1 TC1000003864.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000034839.rn.1 TC1000003864.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000034836.rn.1 TC1000003864.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000034837.rn.1 TC1000003864.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000034838.rn.1 TC1000003864.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000034841.rn.1 TC1000003864.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369634_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369634_at - -
          Rat Expression Set 230 1387656_at - -
          Rat Expression Set 230 1387656_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747813 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA866414_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA875035_at - -
          Rat Genome U34 Set J04793_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI045744_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI229933_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20770122 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2040760 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_57646 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline