Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00561924_m1
          See other SLC9A1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc9a1
          Gene Name:
          solute carrier family 9, subfamily A (NHE1, cation proton antiporter 1), member 1
          Gene Aliases:
          Nhe1
          Chromosome Location:
          Chr.5: 151573122 - 151626360 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00561924_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc9a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012652.1 NP_036784.1 5 - 6 2255 76
          GenBank mRNA M85299.1 - 5 - 6 2255 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500001621.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Transporter Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc9a1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of the force of heart contraction
          sodium ion transport
          cellular sodium ion homeostasis
          regulation of pH
          response to acidic pH
          positive regulation of cardiac muscle hypertrophy
          regulation of cardiac muscle contraction by calcium ion signaling
          response to organic cyclic compound
          cell growth
          cell differentiation
          positive regulation of cell growth
          cellular response to insulin stimulus
          sodium ion transmembrane transport
          positive regulation of mitochondrial membrane permeability
          response to muscle stretch
          response to drug
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of action potential
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of intracellular pH
          positive regulation of NFAT protein import into nucleus
          regulation of sensory perception of pain
          cardiac muscle cell differentiation
          positive regulation of calcineurin-NFAT signaling cascade
          neuron death
          cellular response to antibiotic
          cellular response to electrical stimulus
          cellular response to organic cyclic compound
          sodium ion export
          cellular response to hypoxia
          cellular response to acidic pH
          cellular response to epinephrine stimulus
          cardiac muscle cell contraction
          regulation of the force of heart contraction by cardiac conduction
          sodium ion import across plasma membrane
          positive regulation of the force of heart contraction
          positive regulation of intracellular signal transduction
          hydrogen ion transmembrane transport
          positive regulation of calcium:sodium antiporter activity
          protein binding
          calmodulin binding
          sodium:proton antiporter activity
          protein phosphatase 2B binding
          calcium-dependent protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P099199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 913041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 175727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3779 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P099199 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P099199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P099199 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P548840 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700630357 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94043 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85171 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81312 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34226 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60415 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700630357 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880290 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880288 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880282 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880284 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880285 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880292 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880283 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880291 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880281 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880286 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880289 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880287 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10880280 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370799_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367965_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367965_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370800_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370799_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370800_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370800_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367965_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370799_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370800_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367965_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370799_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500011720.rn.1 TC0500001621.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370799_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370799_at - -
          Rat Expression Set 230 1370800_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367965_at - -
          Rat Expression Set 230 1370800_at - -
          Rat Expression Set 230 1367965_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880280 - -
          Rat Genome U34 Set M85299_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21458069 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363067 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53105 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline