Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00562754_m1
          See other GNRH1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gnrh1
          Gene Name:
          gonadotropin-releasing hormone 1 (luteinizing-releasing hormone)
          Gene Aliases:
          Gnrh, Gnrha, Lhrh, Rgnrhg1
          Chromosome Location:
          Chr.15: 44441856 - 44446064 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00562754_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gnrh1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012767.2 NP_036899.1 2 - 3 174 129
          XM_006252096.2 XP_006252158.1 1 - 2 175 129
          GenBank mRNA M12579.1 - 2 - 3 174 129
          S50870.1 - 1 - 2 148 129

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Estrogen Panel Rat Tumor Metastasis Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gnrh1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          peptide hormone intercellular signal molecule

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          multicellular organism development
          female pregnancy
          aging
          regulation of gene expression
          response to organic cyclic compound
          male sex determination
          ovulation
          response to corticosteroid
          response to lipopolysaccharide
          negative regulation of immature T cell proliferation
          response to testosterone
          response to prostaglandin E
          response to potassium ion
          ovulation cycle
          negative regulation of apoptotic process
          response to peptide hormone
          estrous cycle
          response to ethanol
          response to steroid hormone
          response to prolactin
          regulation of ovarian follicle development
          negative regulation of neuron migration
          gonadotropin hormone-releasing hormone activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P039752 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P206985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66555 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P206985 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P206985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P206985 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P529455 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P206985 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58227 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784749 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781265 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781263 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781261 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781259 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784750 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781262 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784748 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10781258 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10784747 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370417_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387535_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370417_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387535_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387535_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370417_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370417_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387535_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500004689.rn.1 TC1500000666.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500004690.rn.1 TC1500000666.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500004687.rn.1 TC1500000666.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387535_at - -
          Rat Expression Set 230 1370417_at - -
          Rat Expression Set 230 1370417_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387535_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781258 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784747 - -
          Rat Genome U34 Set M15528mRNA_at - -
          Rat Genome U34 Set M15527_at - -
          Rat Genome U34 Set M15528mRNA_g_at - -
          Rat Genome U34 Set M12579_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21284867 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373686 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60771 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline