Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00564003_m1
          See other BCAR1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bcar1
          Gene Name:
          breast cancer anti-estrogen resistance 1
          Gene Aliases:
          Cas, Crkas, P130CAS
          Chromosome Location:
          Chr.19: 43932543 - 43967449 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00564003_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bcar1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012931.1 NP_037063.1 6 - 7 2427 59
          XM_006255628.2 XP_006255690.1 6 - 7 2271 59
          XM_006255629.2 XP_006255691.1 6 - 7 4228 59
          GenBank mRNA D29766.1 - 6 - 7 2427 59
          FQ212404.1 - 6 - 7 2229 59
          FQ221713.1 - 6 - 7 2215 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900001477.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Estrogen Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Bcar1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          actin filament organization
          cell adhesion
          signal transduction
          epidermal growth factor receptor signaling pathway
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          integrin-mediated signaling pathway
          insulin receptor signaling pathway
          positive regulation of endothelial cell migration
          cell migration
          actin cytoskeleton organization
          positive regulation of cell migration
          cellular response to hepatocyte growth factor stimulus
          platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
          vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
          neurotrophin TRK receptor signaling pathway
          hepatocyte growth factor receptor signaling pathway
          antigen receptor-mediated signaling pathway
          B cell receptor signaling pathway
          cell chemotaxis
          signal transducer activity
          protein binding
          SH3 domain binding
          protein kinase binding
          protein domain specific binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P018617 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P062899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73055 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P018617 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P062899 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P062899 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P018617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P018617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P062899 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P589418 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700187519 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60792 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55292 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 82453 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38776 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700187519 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811186 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811188 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811192 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811195 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811191 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811194 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811193 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811189 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811187 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10811185 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367752_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367752_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367752_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367752_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900012151.rn.1 TC1900001477.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900012154.rn.1 TC1900001477.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900012155.rn.1 TC1900001477.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900012153.rn.1 TC1900001477.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367752_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367752_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811185 - -
          Rat Genome U34 Set D29766cds#1_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21037254 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364063 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51120 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-xpdfw:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline