Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00565260_m1
          See other ACADSB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Acadsb
          Gene Name:
          acyl-CoA dehydrogenase, short/branched chain
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 201981367 - 202022771 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00565260_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Acadsb
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013084.2 NP_037216.1 9 - 10 1149 85
          XM_008759865.1 XP_008758087.1 9 - 10 1234 85
          XM_008759866.1 XP_008758088.1 9 - 10 1234 85
          XM_008759867.1 XP_008758089.1 8 - 9 1145 85
          GenBank mRNA U64451.1 - 9 - 10 1150 85

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100002719.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Acadsb

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          dehydrogenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          fatty acid metabolic process
          fatty acid beta-oxidation
          acyl-CoA metabolic process
          oxidation-reduction process
          acyl-CoA dehydrogenase activity
          electron carrier activity
          short-branched-chain-acyl-CoA dehydrogenase activity
          flavin adenine dinucleotide binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 88813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150903 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11702 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11702 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11702 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81457 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67808 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711673 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711671 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711669 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711672 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711670 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711667 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711665 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711666 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711668 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711674 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711675 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10711664 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369526_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369526_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369526_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369526_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100021435.rn.1 TC0100002719.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100021436.rn.1 TC0100002719.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369526_at - -
          Rat Expression Set 230 1369526_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711664 - -
          Rat Genome U34 Set U64451_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI639392_at - -
          Rat Genome U34 Set U64451_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21466308 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375035 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_49655 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline