Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00568522_m1
          See other GRIK5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Grik5
          Gene Name:
          glutamate receptor, ionotropic, kainate 5
          Gene Aliases:
          GluK5, iGlu5
          Chromosome Location:
          Chr.1: 81885516 - 81946714 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00568522_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Grik5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031508.2 NP_113696.1 11 - 12 1577 56
          XM_006228382.2 XP_006228444.1 11 - 12 1575 56
          XM_008758889.1 XP_008757111.1 10 - 11 1521 56
          GenBank mRNA U08258.1 - 10 - 11 1286 56
          Z11581.1 - 11 - 12 1475 56

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100004981.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Ion Channel Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Grik5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein retention in ER lumen
          signal transduction
          chemical synaptic transmission
          regulation of synaptic vesicle fusion to presynaptic membrane
          ion transmembrane transport
          ionotropic glutamate receptor signaling pathway
          synaptic transmission, glutamatergic
          regulation of membrane potential
          receptor clustering
          positive regulation of neuron apoptotic process
          establishment of localization in cell
          excitatory postsynaptic potential
          cellular response to glucose stimulus
          extracellular-glutamate-gated ion channel activity
          protein binding
          glutamate receptor activity
          kainate selective glutamate receptor activity
          SH3 domain binding
          PDZ domain binding
          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P042530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 176365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 92353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44316 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P042530 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P042530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P042530 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P512799 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702123866 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36969 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62553 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95563 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62048 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88037 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95175 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17996 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11086 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702123866 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719758 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719773 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719774 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719776 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719767 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719760 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719756 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719772 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719759 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719768 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719769 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719761 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719766 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719770 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719764 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719771 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719775 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10719754 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369128_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369128_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369128_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369128_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100039510.rn.1 TC0100004981.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369128_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369128_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719754 - -
          Rat Genome U34 Set Z11581_at - -
          Rat Genome U34 Set Z11581_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21623248 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376501 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375534 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67447 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline