Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00571195_m1
          See other PDPN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pdpn
          Gene Name:
          podoplanin
          Gene Aliases:
          E11, Gp38, OTS-8, RTI40, T1-alpha
          Chromosome Location:
          Chr.5: 161947137 - 161981441 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00571195_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pdpn
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019358.1 NP_062231.1 1 - 2 306 97
          XM_006239338.2 XP_006239400.1 1 - 2 306 97
          GenBank mRNA BC072492.1 - 1 - 2 262 7097186 97
          U07797.1 - 1 - 2 306 97
          U32115.1 - 1 - 2 234 97
          U96449.1 - 1 - 2 86 97

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500003990.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pdpn

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell morphogenesis
          lymphangiogenesis
          prostaglandin metabolic process
          water transport
          amino acid transport
          inflammatory response
          cell adhesion
          signal transduction
          nervous system development
          cell proliferation
          regulation of cell shape
          positive regulation of platelet activation
          folic acid transport
          single organismal cell-cell adhesion
          lung development
          positive regulation of cell migration
          tube morphogenesis
          lung alveolus development
          positive regulation of cellular component movement
          response to hyperoxia
          regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
          molecular_function
          water transmembrane transporter activity
          folic acid transporter activity
          amino acid transmembrane transporter activity
          water channel activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P157371 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P051121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 760850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43525 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P157371 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P051121 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P157371 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P051121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P051121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P157371 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P443751 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700179114 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99181 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2663 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80164 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91134 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700179114 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881296 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881299 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881300 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881294 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881295 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881297 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10881293 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386913_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386913_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386913_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386913_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500030305.rn.1 TC0500003990.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500030304.rn.1 TC0500003990.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500030303.rn.1 TC0500003990.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1386913_at - -
          Rat Expression Set 230 1386913_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881293 - -
          Rat Genome U34 Set U92081mRNA_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21264336 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367443 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58188 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline