Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00571500_m1
          See other GIP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gip
          Gene Name:
          gastric inhibitory polypeptide
          Gene Aliases:
          Gludins, RATGLUDINS
          Chromosome Location:
          Chr.10: 83835080 - 83848399 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00571500_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gip
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019630.3 NP_062604.1 2 - 3 135 98
          XM_006247177.2 XP_006247239.1 1 - 2 357 98
          XM_008767947.1 XP_008766169.1 2 - 3 177 98
          GenBank mRNA D11439.1 - 1 - 2 98
          L08831.1 - 2 - 3 135 98
          X66724.1 - 2 - 3 196 98
          Z19564.1 - 2 - 3 135 98

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000001487.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gip

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          female pregnancy
          memory
          adult locomotory behavior
          response to carbohydrate
          response to glucose
          response to selenium ion
          response to acidic pH
          positive regulation of glucose transport
          response to organic cyclic compound
          sensory perception of pain
          endocrine pancreas development
          response to nutrient levels
          positive regulation of insulin secretion
          response to lipid
          exploration behavior
          response to drug
          response to starvation
          response to amino acid
          response to peptide hormone
          positive regulation of cAMP-mediated signaling
          response to axon injury
          regulation of insulin secretion
          positive regulation of synaptic transmission
          digestive system development
          long-term synaptic potentiation
          positive regulation of glucagon secretion
          triglyceride homeostasis
          receptor binding
          hormone activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P503562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62624 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P503562 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P503562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P503562 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P283385 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P503562 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80734 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737674 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737676 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737670 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737677 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737671 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737669 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737673 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737668 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737672 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737679 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737667 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737678 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737675 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10737666 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369898_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369898_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369898_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369898_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000013276.rn.1 TC1000001487.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000013278.rn.1 TC1000001487.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000013279.rn.1 TC1000001487.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000013275.rn.1 TC1000001487.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000013277.rn.1 TC1000001487.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369898_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1369898_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737666 - -
          Rat Genome U34 Set D11439_s_at - -
          Rat Genome U34 Set L08831_i_at - -
          Rat Genome U34 Set M92916_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20916599 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358345 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_59777 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline