Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00571815_m1
          See other RAMP3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ramp3
          Gene Name:
          receptor (G protein-coupled) activity modifying protein 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 86922223 - 86939722 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00571815_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ramp3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_020100.2 NP_064485.2 1 - 2 89 65
          GenBank mRNA AB030944.1 - 1 - 2 68 65
          AB042889.1 - 1 - 2 87 65
          AF181552.2 - 1 - 2 89 65
          FQ214551.1 - 1 - 2 83 65
          FQ220330.1 - 1 - 2 70 65
          FQ220789.1 - 1 - 2 91 65
          FQ229563.1 - 1 - 2 108 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400000963.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ramp3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of receptor recycling
          calcium ion transport
          intracellular protein transport
          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway
          protein transport
          receptor internalization
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          cellular response to estradiol stimulus
          protein localization to plasma membrane
          G-protein coupled receptor signaling pathway involved in heart process
          positive regulation of establishment of protein localization to plasma membrane
          G-protein coupled receptor binding
          receptor activity
          protein transporter activity
          coreceptor activity
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P687443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 163518 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P687443 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P687443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P687443 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P687443 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701984203 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8767 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 711 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40337 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701984203 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774119 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774116 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774118 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774117 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10774115 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387389_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387389_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387389_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387389_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400007128.rn.1 TC1400000963.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400007127.rn.1 TC1400000963.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400007130.rn.1 TC1400000963.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387389_at - -
          Rat Expression Set 230 1387389_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774115 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA899709_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21183503 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367854 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63432 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline