Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00573491_g1
          See other LIF GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lif
          Gene Name:
          leukemia inhibitory factor
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 84492909 - 84500550 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00573491_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lif
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022196.2 NP_071532.2 2 - 3 201 66
          XM_006251364.2 XP_006251426.1 3 - 4 336 66
          XM_008770359.1 XP_008768581.1 2 - 3 906 66
          GenBank mRNA AB010275.1 - 2 - 3 201 66
          M32748.1 - 2 - 3 201 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400000901.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Apoptosis 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Chemokine Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lif

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cytokine intercellular signal molecule

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          blood vessel remodeling
          transcription from RNA polymerase II promoter
          immune response
          embryo implantation
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          positive regulation of gene expression
          positive regulation of neuron projection development
          negative regulation of angiogenesis
          stem cell population maintenance
          lung development
          organ regeneration
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation of STAT protein
          tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat1 protein
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
          positive regulation of MAPK cascade
          regulation of cell differentiation
          positive regulation of macrophage differentiation
          negative regulation of meiotic nuclear division
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          decidualization
          negative regulation of hormone secretion
          lung alveolus development
          muscle organ morphogenesis
          neuron development
          astrocyte differentiation
          positive regulation of astrocyte differentiation
          leukemia inhibitory factor signaling pathway
          stem cell differentiation
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          positive regulation of corticotropin secretion
          retina development in camera-type eye
          maternal process involved in female pregnancy
          transdifferentiation
          lung vasculature development
          lung lobe morphogenesis
          trophoblast giant cell differentiation
          spongiotrophoblast differentiation
          negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis
          regulation of metanephric nephron tubule epithelial cell differentiation
          positive regulation of protein localization to nucleus
          positive regulation of histone H3-K27 acetylation
          regulation of RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II transcription factor recruiting
          receptor binding
          cytokine activity
          leukemia inhibitory factor receptor binding
          growth factor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P115666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753568 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P115666 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P115666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P115666 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12157 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773854 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773855 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10773853 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368804_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368804_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368804_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368804_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400006512.rn.1 TC1400000901.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400006511.rn.1 TC1400000901.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368804_at - -
          Rat Expression Set 230 1368804_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773853 - -
          Rat Genome U34 Set AB010275_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AB010275_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22067439 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364748 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68004 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline