Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00574186_m1
          See other XYLT2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Xylt2
          Gene Name:
          xylosyltransferase II
          Gene Aliases:
          xylt-II
          Chromosome Location:
          Chr.10: 82386003 - 82399485 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00574186_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Xylt2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022296.2 NP_071632.2 10 - 11 2280 76
          GenBank mRNA AJ295749.2 - 10 - 11 2279 76
          BC105767.1 - 10 - 11 2280 7930580 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003599.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Xylt2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glycosaminoglycan biosynthetic process
          heparan sulfate proteoglycan biosynthetic process
          proteoglycan biosynthetic process
          chondroitin sulfate biosynthetic process
          heparin biosynthetic process
          acetylglucosaminyltransferase activity
          protein xylosyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P134124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25433 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P134124 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P134124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P134124 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12206 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700145665 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14158 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700145665 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746436 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746439 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746427 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746438 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746430 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746428 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746429 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746432 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746434 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746431 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746426 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746435 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746437 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746433 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10746425 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372960_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369722_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369723_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369722_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372960_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369723_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372960_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369722_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369723_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369723_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369722_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372960_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000032141.rn.1 TC1000003599.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000032142.rn.1 TC1000003599.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000032140.rn.1 TC1000003599.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369722_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1369723_at - -
          Rat Expression Set 230 1372960_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1372960_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1369722_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1369723_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746425 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA892497_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21182006 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2039286 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_48154 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline