Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00575867_m1
          See other GPHN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gphn
          Gene Name:
          gephyrin
          Gene Aliases:
          Geph
          Chromosome Location:
          Chr.6: 101327874 - 101859169 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00575867_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gphn
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022865.3 NP_074056.2 7 - 8 1008 71
          GenBank mRNA EU735541.1 - 8 - 9 923 71
          X66366.2 - 7 - 8 1138 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600001034.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gphn

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein targeting
          Mo-molybdopterin cofactor biosynthetic process
          synapse assembly
          establishment of synaptic specificity at neuromuscular junction
          molybdenum incorporation into molybdenum-molybdopterin complex
          establishment of protein localization
          protein homooligomerization
          glycine receptor clustering
          receptor binding
          protein binding
          ATP binding
          tubulin binding
          protein binding, bridging
          protein complex scaffold
          protein homodimerization activity
          metal ion binding
          molybdopterin adenylyltransferase activity
          molybdopterin molybdotransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P130753 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P119993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 131997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 24000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 131191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 322463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 170373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 176275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20140 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P119993 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P130753 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P130753 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P119993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P119993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P130753 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P119993 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P189043 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701196607 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700534242 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701795456 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56785 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43150 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68770 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86008 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85677 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48794 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9389 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44375 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34604 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80521 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68106 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13296 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93132 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31913 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26673 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42039 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46343 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39459 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76604 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98362 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104470 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51091 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26474 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99073 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85651 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13499 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701795456 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701196607 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700534242 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885485 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885486 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885488 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885489 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885487 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10885484 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368117_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368117_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368117_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368117_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600007215.rn.1 TC0600001034.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368117_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368117_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885484 - -
          Rat Genome U34 Set X66366_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21396855 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376412 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline