Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00576734_m1
          See other LPAR3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lpar3
          Gene Name:
          lysophosphatidic acid receptor 3
          Gene Aliases:
          Edg7
          Chromosome Location:
          Chr.2: 252091176 - 252159221 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00576734_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lpar3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_023969.1 NP_076459.1 1 - 2 718 118
          XM_006233469.2 XP_006233531.1 1 - 2 758 118
          XM_006233470.2 XP_006233532.1 2 - 3 926 118
          XM_006233471.2 XP_006233533.1 1 - 2 759 118
          XM_008761522.1 XP_008759744.1 2 - 3 973 118
          XM_008761523.1 XP_008759745.1 2 - 3 1692 118
          GenBank mRNA AB051164.1 - 1 - 2 746 118
          AF097733.1 - 1 - 2 718 118

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200002370.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lpar3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          bleb assembly
          positive regulation of MAPK cascade
          positive regulation of collateral sprouting
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration involved in phospholipase C-activating G-protein coupled signaling pathway
          positive regulation of calcium ion transport
          G-protein alpha-subunit binding
          phospholipid binding
          lysophosphatidic acid receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12374 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P283458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 24553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 8174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 92099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123243 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12374 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P283458 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12374 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P283458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P283458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12374 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12374 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33243 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92477 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22591 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86894 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76818 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819707 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819708 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819706 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10819705 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369055_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369055_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369055_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369055_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200016632.rn.1 TC0200002370.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200016630.rn.1 TC0200002370.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200016631.rn.1 TC0200002370.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369055_at - -
          Rat Expression Set 230 1369055_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819705 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI071522_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21740259 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline