Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00576763_m1
          See other DRP2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Drp2
          Gene Name:
          dystrophin related protein 2
          Gene Aliases:
          DRP-2
          Chromosome Location:
          Chr.X: 105239696 - 105290233 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00576763_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Drp2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_023971.1 NP_076461.1 22 - 23 2891 59
          XM_006257235.2 XP_006257297.1 21 - 22 2862 59
          XM_008773432.1 XP_008771654.1 22 - 23 3018 59
          XM_008773433.1 XP_008771655.1 22 - 23 2774 59
          XM_008773434.1 XP_008771656.1 22 - 23 2989 59
          XM_008773435.1 XP_008771657.1 20 - 21 2796 59
          XM_008773436.1 XP_008771658.1 20 - 21 4327 59
          GenBank mRNA AF195787.1 - 22 - 23 2891 59
          AF195788.1 - 21 - 22 2824 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00000875.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Drp2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          synapse organization
          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P090578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54009 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P090578 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P090578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P090578 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15409 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P517797 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51923 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27769 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103094 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934936 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934915 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934918 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934931 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934922 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934923 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934917 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934919 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934916 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934933 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934930 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934928 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934924 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934935 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934934 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934929 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934920 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934925 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934926 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934932 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934927 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934921 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10934914 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380160_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371224_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387560_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388261_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387560_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371225_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388261_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371224_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371225_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380160_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380160_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371224_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371224_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371225_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387560_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388261_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387560_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380160_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371225_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388261_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00005215.rn.1 TC0X00000875.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371225_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387560_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1371224_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1371224_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1388261_at - -
          Rat Expression Set 230 1388261_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371225_at - -
          Rat Expression Set 230 1387560_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1380160_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1380160_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934914 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21754489 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline