Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00576857_m1
          See other ARHGEF11 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Arhgef11
          Gene Name:
          Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 11
          Gene Aliases:
          Gtrap48
          Chromosome Location:
          Chr.2: 186979850 - 187102523 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00576857_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Arhgef11
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_023982.1 NP_076472.1 16 - 17 1213 67
          XM_006232759.1 XP_006232821.1 17 - 18 2475 67
          XM_006232766.1 XP_006232828.1 15 - 16 2427 67
          XM_008761214.1 XP_008759436.1 15 - 16 2414 67
          XM_008761215.1 XP_008759437.1 15 - 16 2414 67
          XM_008761216.1 XP_008759438.1 15 - 16 2411 67
          XM_008761217.1 XP_008759439.1 15 - 16 2411 67
          XM_008761218.1 XP_008759440.1 16 - 17 3388 67
          XM_008761219.1 XP_008759441.1 15 - 16 2414 67
          XM_008761220.1 XP_008759442.1 15 - 16 2411 67
          XM_008761221.1 XP_008759443.1 15 - 16 3373 67
          XM_008761222.1 XP_008759444.1 14 - 15 2294 67
          XM_008761223.1 XP_008759445.1 15 - 16 2414 67
          XM_008761224.1 XP_008759446.1 14 - 15 2291 67
          XM_008761225.1 XP_008759447.1 14 - 15 2276 67
          XM_008761226.1 XP_008759448.1 15 - 16 3268 67
          GenBank mRNA AF225961.1 - 16 - 17 1213 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200001518.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Apoptosis Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Arhgef11

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          guanyl-nucleotide exchange factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of neurotransmitter levels
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          Rho protein signal transduction
          intracellular signal transduction
          termination of G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          G-protein coupled receptor binding
          Rho guanyl-nucleotide exchange factor activity
          GTPase activator activity
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P405139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 195797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 163614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29331 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P405139 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P405139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P405139 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P405139 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79895 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37960 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36626 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47599 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18600 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1458 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86559 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57077 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816334 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816337 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816316 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816350 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816325 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816317 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816330 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816336 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816342 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816327 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816321 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816331 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816352 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816328 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816313 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816329 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816322 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816348 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816340 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816346 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816339 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816351 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816315 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816314 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816318 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816341 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816312 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816333 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816347 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816349 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816344 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816324 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816335 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816323 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816345 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816338 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816343 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10816311 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398299_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398299_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398299_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398299_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200009354.rn.1 TC0200001518.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398299_at - -
          Rat Expression Set 230 1398299_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816311 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA901314_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22300445 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356934 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_50954 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline