Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00577590_m1
          See other ARNTL GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Arntl
          Gene Name:
          aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like
          Gene Aliases:
          Bmal1
          Chromosome Location:
          Chr.1: 178039063 - 178137469 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00577590_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Arntl
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_024362.2 NP_077338.2 14 - 15 1658 137
          XM_006230029.2 XP_006230091.1 12 - 13 1416 137
          XM_006230030.2 XP_006230092.1 12 - 13 1413 137
          XM_008759716.1 XP_008757938.1 12 - 13 1356 137
          GenBank mRNA AB012600.1 - 9 - 10 1090 137
          AF015953.1 - 8 - 9 987 137
          BC099833.1 - 14 - 15 1658 7936079 137

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100002398.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Arntl

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          basic helix-loop-helix transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein import into nucleus, translocation
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          signal transduction
          spermatogenesis
          circadian rhythm
          negative regulation of TOR signaling
          circadian regulation of gene expression
          regulation of protein catabolic process
          regulation of hair cycle
          regulation of circadian rhythm
          positive regulation of circadian rhythm
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          negative regulation of fat cell differentiation
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of neurogenesis
          regulation of insulin secretion
          regulation of cell cycle
          response to redox state
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          oxidative stress-induced premature senescence
          regulation of type B pancreatic cell development
          negative regulation of glucocorticoid receptor signaling pathway
          regulation of cellular senescence
          positive regulation of skeletal muscle cell differentiation
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          core promoter sequence-specific DNA binding
          core promoter binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription factor binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          signal transducer activity
          aryl hydrocarbon receptor binding
          bHLH transcription factor binding
          sequence-specific DNA binding
          protein heterodimerization activity
          protein dimerization activity
          Hsp90 protein binding
          E-box binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P214873 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P117345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 815783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 571104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 765427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 92683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6146 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P214873 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P117345 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P214873 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P117345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P214873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P117345 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P214873 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31865 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83220 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45735 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44752 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38635 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84962 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1143 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93070 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710049 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710042 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710050 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710031 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710032 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710046 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710045 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710041 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710035 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710036 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710040 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710038 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710034 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710043 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710029 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710037 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710030 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710039 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710048 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710047 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710033 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710044 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10710028 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370510_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370510_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370510_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370510_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100018267.rn.1 TC0100002398.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370510_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370510_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710028 - -
          Rat Genome U34 Set AB012600_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AF015953_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21182580 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351776 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69475 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline