Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00581762_m1
          See other STX5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Stx5
          Gene Name:
          syntaxin 5
          Gene Aliases:
          Stx5a
          Chromosome Location:
          Chr.1: 224939497 - 224955658 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00581762_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Stx5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031704.2 NP_113892.2 5 - 6 566 117
          XM_006230997.2 XP_006231059.1 4 - 5 1109 117
          GenBank mRNA BC127489.1 - 5 - 6 566 7376571 117
          L20822.1 - 4 - 5 396 117
          U87971.1 - 5 - 6 566 117

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100003151.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Stx5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          SNARE protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          intracellular protein transport
          ER to Golgi vesicle-mediated transport
          early endosome to Golgi transport
          retrograde transport, endosome to Golgi
          positive regulation of protein catabolic process
          vesicle docking
          vesicle fusion with Golgi apparatus
          Golgi disassembly
          regulation of Golgi organization
          SNARE binding
          SNAP receptor activity
          protein binding
          protein N-terminus binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P003928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151201 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P003928 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P003928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P003928 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P543288 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700632776 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101685 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48209 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700632776 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713620 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713617 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713624 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713616 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713611 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713618 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713625 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713615 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713622 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713619 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713621 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713613 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713614 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10713610 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380639_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386853_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386853_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367878_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367878_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380639_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367878_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380639_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380639_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386853_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367878_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386853_s_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100025830.rn.1 TC0100003151.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100025829.rn.1 TC0100003151.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367878_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367878_at - -
          Rat Expression Set 230 1380639_at - -
          Rat Expression Set 230 1380639_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1386853_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1386853_PM_s_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713610 - -
          Rat Genome U34 Set U87971_at - -
          Rat Genome U34 Set U87971_g_at - -
          Rat Genome U34 Set L20822_at - -
          Rat Genome U34 Set L20822_at - -
          Rat Genome U34 Set U87971_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22063935 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358358 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62830 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline