Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00582349_m1
          See other APBA2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Apba2
          Gene Name:
          amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family A, member 2
          Gene Aliases:
          Mint2
          Chromosome Location:
          Chr.1: 125367273 - 125547741 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00582349_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Apba2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031780.1 NP_113968.1 3 - 4 1188 64
          GenBank mRNA AF029107.1 - 3 - 4 1188 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100001672.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Apba2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane trafficking regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          in utero embryonic development
          chemical synaptic transmission
          locomotory behavior
          regulation of gene expression
          protein transport
          synaptic vesicle exocytosis
          multicellular organism growth
          beta-amyloid binding
          protein binding
          phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P075229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 134689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 220267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 331134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 913475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 134292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467979 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 331692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 129920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9820 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P075229 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P075229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P075229 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P549011 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701330778 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700491889 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3457 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96735 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56867 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32445 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75476 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39978 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41920 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36293 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35839 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74101 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10405 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84482 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31822 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11070 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14194 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700491889 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701330778 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707738 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707735 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707727 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707736 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707730 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707737 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707734 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707731 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707728 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707732 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707733 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707726 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707729 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707739 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10707725 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375616_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375616_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387289_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387289_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387289_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387289_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375616_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375616_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013441.rn.1 TC0100001672.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375616_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375616_at - -
          Rat Expression Set 230 1387289_at - -
          Rat Expression Set 230 1387289_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707725 - -
          Rat Genome U34 Set AF029107_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21427418 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352620 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_49957 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline