Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00583454_m1
          See other HAO2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hao2
          Gene Name:
          hydroxyacid oxidase 2 (long chain)
          Gene Aliases:
          Hao3
          Chromosome Location:
          Chr.2: 200785492 - 200808849 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00583454_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hao2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_032082.2 NP_114471.1 4 - 5 485 78
          XM_006233022.2 XP_006233084.1 5 - 6 641 78
          XM_006233024.2 XP_006233086.1 5 - 6 641 78
          XM_006233025.2 XP_006233087.1 4 - 5 500 78
          GenBank mRNA BC078781.1 - 3 - 4 401 7132928 78
          X67156.1 - 4 - 5 486 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200001816.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hao2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mandelate metabolic process
          fatty acid oxidation
          protein homooligomerization
          (S)-2-hydroxy-acid oxidase activity
          receptor binding
          FMN binding
          very-long-chain-(S)-2-hydroxy-acid oxidase activity
          long-chain-(S)-2-hydroxy-long-chain-acid oxidase activity
          medium-chain-(S)-2-hydroxy-acid oxidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142208 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12724 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12724 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12724 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18972 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57533 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6548 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44827 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54418 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825369 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825365 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825368 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825366 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825363 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825370 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825367 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825372 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825371 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825364 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10825362 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387139_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387139_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387139_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387139_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200012345.rn.1 TC0200001816.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200012346.rn.1 TC0200001816.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200012348.rn.1 TC0200001816.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200012359.rn.1 TC0200001816.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200012339.rn.1 TC0200001816.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200012342.rn.1 TC0200001816.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200012351.rn.1 TC0200001816.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200012353.rn.1 TC0200001816.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200012357.rn.1 TC0200001816.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200012347.rn.1 TC0200001816.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200012354.rn.1 TC0200001816.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200012356.rn.1 TC0200001816.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200012341.rn.1 TC0200001816.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200012349.rn.1 TC0200001816.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200012360.rn.1 TC0200001816.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387139_at - -
          Rat Expression Set 230 1387139_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825362 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI232087_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236951_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21901261 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374418 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67806 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline