Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00583474_m1
          See other ALDH2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Aldh2
          Gene Name:
          aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 40466425 - 40498813 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00583474_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Aldh2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_032416.1 NP_115792.1 1 - 2 153 58
          XM_006249385.2 XP_006249447.1 1 - 2 217 58
          GenBank mRNA AF529165.2 - 1 - 2 30 58
          AY566467.1 - 1 - 2 97 58
          AY566468.1 - 1 - 2 97 58
          AY566469.1 - 1 - 2 97 58
          BC062081.1 - 1 - 2 129 5621229 58
          X14977.1 - 1 - 2 153 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000663.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Aldh2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          dehydrogenase oxidoreductase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          liver development
          ethanol catabolic process
          response to estradiol
          response to lipopolysaccharide
          response to progesterone
          cellular response to hormone stimulus
          response to testosterone
          response to nicotine
          negative regulation of apoptotic process
          response to hyperoxia
          oxidation-reduction process
          cellular response to fatty acid
          aldehyde dehydrogenase (NAD) activity
          protein binding
          oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors, NAD or NADP as acceptor
          identical protein binding
          NADH binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P023670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670305 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 135839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 129163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102167 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P023670 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P023670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P023670 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P312546 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700145151 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76648 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18491 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700145151 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758665 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758667 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758678 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758670 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758675 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758672 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758673 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758674 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758666 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758669 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758664 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758668 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758671 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758676 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10758663 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367999_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367999_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367999_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367999_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200005964.rn.1 TC1200000663.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200005963.rn.1 TC1200000663.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200005965.rn.1 TC1200000663.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367999_at - -
          Rat Expression Set 230 1367999_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758663 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI172017_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI013333_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21533071 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline