Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00586556_m1
          See other AKAP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Akap1
          Gene Name:
          A kinase (PRKA) anchor protein 1
          Gene Aliases:
          Akap84
          Chromosome Location:
          Chr.10: 76151013 - 76183987 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00586556_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Akap1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053665.1 NP_446117.1 1 - 2 1572 75
          XM_006247067.2 XP_006247129.1 2 - 3 1745 75
          XM_006247068.1 XP_006247130.1 2 - 3 1741 75
          XM_008767930.1 XP_008766152.1 2 - 3 1800 75
          GenBank mRNA AF068202.1 - 1 - 2 1572 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003520.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Akap1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of cardiac muscle hypertrophy
          regulation of protein kinase A signaling
          phosphorylation
          negative regulation of protein dephosphorylation
          negative regulation of NFAT protein import into nucleus
          cellular response to cAMP
          cellular response to peptide hormone stimulus
          RNA binding
          microtubule binding
          kinase activity
          protein kinase binding
          protein phosphatase binding
          protein domain specific binding
          protein phosphatase 2B binding
          protein complex scaffold
          protein kinase A regulatory subunit binding
          poly(A) RNA binding
          beta-tubulin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P009540 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P561324 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 556947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169592 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P009540 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P561324 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12890 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P009540 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12890 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P561324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P009540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P561324 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12890 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P561324 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60048 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101770 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746134 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746133 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746125 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746127 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746126 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746129 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746132 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746130 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746135 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746123 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746128 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746131 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746124 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10746122 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388070_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383358_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383358_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369069_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369069_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388070_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383358_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388070_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369069_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383358_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369069_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388070_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000031475.rn.1 TC1000003520.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000031481.rn.1 TC1000003520.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000031482.rn.1 TC1000003520.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000031480.rn.1 TC1000003520.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000031483.rn.1 TC1000003520.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369069_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388070_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1369069_at - -
          Rat Expression Set 230 1388070_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1383358_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383358_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746122 - -
          Rat Genome U34 Set AF092523_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AF092523_i_at - -
          Rat Genome U34 Set AF068202_at - -
          Rat Genome U34 Set AF092523_r_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI029174_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21270267 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366414 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_57354 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline