Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00587190_m1
          See other SORBS2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sorbs2
          Gene Name:
          sorbin and SH3 domain containing 2
          Gene Aliases:
          Argbp2
          Chromosome Location:
          Chr.16: 49626205 - 49820223 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00587190_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sorbs2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053770.1 NP_446222.1 20 - 21 4051 87
          GenBank mRNA AF026505.1 - 20 - 21 4051 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600001660.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sorbs2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          actin filament organization
          cell adhesion
          cell migration
          protein domain specific binding
          poly(A) RNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P158107 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P014366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 149326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 815115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 131596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 765558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 54664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 176094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 89309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81281 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P158107 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P014366 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P014366 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P158107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P014366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P158107 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P158107 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P323372 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700323535 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4501 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65237 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104361 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12723 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29581 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68938 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96242 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72772 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8201 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1327 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35175 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56198 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57333 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91375 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13279 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700323535 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791767 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791769 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791751 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791775 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791756 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791761 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791776 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791777 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791759 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791778 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791758 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791760 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791770 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791772 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791753 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791768 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791774 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791771 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791752 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791773 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10791750 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387018_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387018_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387018_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387018_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012454.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012456.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012457.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012470.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012479.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012495.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012462.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012475.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012455.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012458.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012460.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012469.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012494.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012476.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012485.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012486.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012490.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012463.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012461.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012482.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012483.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012484.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012488.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012464.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012467.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012459.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012468.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012477.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012478.rn.1 TC1600001660.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387018_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387018_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791750 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA891194_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI058393_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AF026505_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22414034 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357635 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55340 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline