Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00589669_m1
          See other CHEK1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Chek1
          Gene Name:
          checkpoint kinase 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 39181162 - 39202647 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00589669_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Chek1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_080400.1 NP_536325.1 7 - 8 762 139
          XM_008766042.1 XP_008764264.1 7 - 8 1895 139
          XM_008766043.1 XP_008764265.1 7 - 8 832 139
          GenBank mRNA AF414135.1 - 7 - 8 762 139
          AF414136.2 - 2 - 3 181 139
          AF443592.1 - 7 - 8 760 139

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AF414136.2 transcripts.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protein Kinase Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Chek1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosyltransferase non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA damage checkpoint
          G2/M transition of mitotic cell cycle
          DNA repair
          protein phosphorylation
          cellular response to DNA damage stimulus
          DNA damage induced protein phosphorylation
          regulation of gene expression
          regulation of double-strand break repair via homologous recombination
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to UV-induced DNA damage
          negative regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle
          peptidyl-threonine phosphorylation
          histone H3-T11 phosphorylation
          regulation of cell proliferation
          negative regulation of mitotic nuclear division
          regulation of mitotic centrosome separation
          chromatin-mediated maintenance of transcription
          cellular response to mechanical stimulus
          cellular response to organic substance
          cellular response to caffeine
          negative regulation of DNA biosynthetic process
          regulation of histone H3-K9 acetylation
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          histone kinase activity (H3-T11 specific)

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P13069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152748 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13069 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P13069 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13069 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54257 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98555 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36559 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916117 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916121 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916122 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916114 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916111 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916116 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916120 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916113 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916112 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916119 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916115 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916118 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10916110 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387062_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387062_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387062_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387062_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800030333.rn.1 TC0800003679.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800030329.rn.1 TC0800003679.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800030341.rn.1 TC0800003679.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800030342.rn.1 TC0800003679.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800030346.rn.1 TC0800003679.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800030330.rn.1 TC0800003679.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800030332.rn.1 TC0800003679.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800030335.rn.1 TC0800003679.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800030336.rn.1 TC0800003679.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800030338.rn.1 TC0800003679.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800030331.rn.1 TC0800003679.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800030334.rn.1 TC0800003679.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800030344.rn.1 TC0800003679.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800030337.rn.1 TC0800003679.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800030339.rn.1 TC0800003679.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387062_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1387062_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916110 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21987409 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375030 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69909 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline