Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00589704_m1
          See other APBB1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Apbb1
          Gene Name:
          amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 1 (Fe65)
          Gene Aliases:
          FE65
          Chromosome Location:
          Chr.1: 170387625 - 170411269 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00589704_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Apbb1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_080478.1 NP_536726.1 11 - 12 1669 98
          XM_006229935.1 XP_006229997.1 11 - 12 2032 98
          XM_006229936.2 XP_006229998.1 12 - 13 1874 98
          XM_006229938.2 XP_006230000.1 12 - 13 2213 98
          XM_006229940.2 XP_006230002.1 11 - 12 1054 98
          XM_006229941.2 XP_006230003.1 11 - 12 1088 98
          XM_008759717.1 XP_008757939.1 10 - 11 1047 98
          GenBank mRNA AF333983.1 - 11 - 12 1669 98
          X60469.1 - 11 - 12 1364 98

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100006293.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Apbb1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neuron migration
          double-strand break repair
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          apoptotic process
          cellular response to DNA damage stimulus
          cell cycle arrest
          axon guidance
          visual learning
          response to iron ion
          extracellular matrix organization
          negative regulation of cell growth
          positive regulation of apoptotic process
          histone H4 acetylation
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of DNA repair
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of protein secretion
          negative regulation of thymidylate synthase biosynthetic process
          beta-amyloid binding
          chromatin binding
          protein binding
          transcription factor binding
          protein complex binding
          histone binding
          proline-rich region binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P056031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64135 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P056031 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P056031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P056031 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P664699 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700526606 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13884 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700526606 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10724481 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10724468 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10724471 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10724473 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10724470 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10724469 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10724477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10724476 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10724478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10724472 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10724475 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10724479 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10724482 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10724480 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10724467 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367842_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367842_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367842_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367842_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100049586.rn.1 TC0100006293.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367842_at - -
          Rat Expression Set 230 1367842_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10724467 - -
          Rat Genome U34 Set X60468mRNA_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X60469mRNA_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21854271 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361205 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66630 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline