Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00590378_m1
          See other SLC36A1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc36a1
          Gene Name:
          solute carrier family 36 (proton/amino acid symporter), member 1
          Gene Aliases:
          Lyaat1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 40538013 - 40573304 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00590378_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc36a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_130415.1 NP_569099.1 7 - 8 874 92
          XM_008767657.1 XP_008765879.1 6 - 7 2973 92
          XM_008767659.1 XP_008765881.1 8 - 9 1556 92
          GenBank mRNA AF361239.1 - 7 - 8 874 92

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000000619.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Transporter Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc36a1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          amino acid transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neutral amino acid transport
          L-alanine transport
          glycine transport
          proline transport
          proton transport
          proline transmembrane transport
          L-alpha-amino acid transmembrane transport
          hydrogen ion transmembrane transport
          hydrogen:amino acid symporter activity
          L-tyrosine transmembrane transporter activity
          hydrogen ion transmembrane transporter activity
          neutral amino acid transmembrane transporter activity
          L-alanine transmembrane transporter activity
          glycine transmembrane transporter activity
          L-proline transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P096487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 155448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921823 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2590 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P096487 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P096487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P096487 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13113 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60360 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59885 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32443 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733708 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733703 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733704 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733707 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733698 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733701 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733706 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733700 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733699 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733705 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733702 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10733697 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369176_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369176_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369176_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369176_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000005347.rn.1 TC1000000619.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369176_at - -
          Rat Expression Set 230 1369176_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733697 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21751708 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351166 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_59940 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline