Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00591249_m1
          See other KCNQ2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Kcnq2
          Gene Name:
          potassium channel, voltage-gated KQT-like subfamily Q, member 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 176585897 - 176645042 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00591249_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Kcnq2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133322.1 NP_579856.1 1 - 2 419 60
          XM_006235721.2 XP_006235783.1 1 - 2 503 60
          XM_006235725.2 XP_006235787.1 1 - 2 503 60
          XM_006235726.2 XP_006235788.1 1 - 2 502 60
          XM_006235727.2 XP_006235789.1 1 - 2 502 60
          XM_006235728.2 XP_006235790.1 1 - 2 502 60
          XM_006235729.2 XP_006235791.1 1 - 2 502 60
          XM_008762457.1 XP_008760679.1 1 - 2 503 60
          XM_008762458.1 XP_008760680.1 1 - 2 503 60
          XM_008762459.1 XP_008760681.1 1 - 2 503 60
          XM_008762460.1 XP_008760682.1 1 - 2 503 60
          XM_008762461.1 XP_008760683.1 1 - 2 503 60
          XM_008762462.1 XP_008760684.1 1 - 2 502 60
          GenBank mRNA AF087453.2 - 1 - 2 419 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300005039.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Ion Channel Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Kcnq2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          voltage-gated ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transmission of nerve impulse
          regulation of ion transmembrane transport
          membrane hyperpolarization
          potassium ion transmembrane transport
          voltage-gated potassium channel activity
          delayed rectifier potassium channel activity
          protein binding
          ankyrin binding
          protein N-terminus binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P094339 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P13165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 170125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 111454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56359 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13165 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P094339 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13165 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P094339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P13165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P094339 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13165 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700820833 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700519055 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8215 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104332 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58709 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78825 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700820833 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700519055 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852463 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852441 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852450 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852445 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852446 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852458 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852462 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852461 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852460 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852451 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852440 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852447 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852452 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852459 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852439 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852457 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852455 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852438 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852454 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10852437 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391546_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369350_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369350_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391546_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369350_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369350_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391546_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391546_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300038295.rn.1 TC0300005039.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300038293.rn.1 TC0300005039.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300038290.rn.1 TC0300005039.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300038294.rn.1 TC0300005039.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300038292.rn.1 TC0300005039.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300038284.rn.1 TC0300005039.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300038288.rn.1 TC0300005039.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300038283.rn.1 TC0300005039.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300038287.rn.1 TC0300005039.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300038286.rn.1 TC0300005039.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300038296.rn.1 TC0300005039.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300038291.rn.1 TC0300005039.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300038299.rn.1 TC0300005039.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300038298.rn.1 TC0300005039.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300038300.rn.1 TC0300005039.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300038297.rn.1 TC0300005039.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369350_at - -
          Rat Expression Set 230 1369350_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391546_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391546_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852437 - -
          Rat Genome U34 Set AF087453_at - -
          Rat Genome U34 Set AF087453_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21469844 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361043 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66824 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline