Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00592602_m1
          See other PABPC1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pabpc1
          Gene Name:
          poly(A) binding protein, cytoplasmic 1
          Gene Aliases:
          Pabp, Pabp1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 75409581 - 75421874 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00592602_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pabpc1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134353.3 NP_599180.1 4 - 5 844 131
          GenBank mRNA AJ298278.1 - 4 - 5 844 131
          BC083176.1 - 4 - 5 1088 7097075 131
          FQ225555.1 - 1 - 2 132 131
          FQ231126.1 - 1 - 2 132 131
          FQ231168.1 - 1 - 2 129 131
          FQ234731.1 - 1 - 2 61 131
          FQ235339.1 - 1 - 2 121 131

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700002992.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pabpc1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nuclear-transcribed mRNA catabolic process, nonsense-mediated decay
          mRNA processing
          RNA splicing
          gene silencing by RNA
          positive regulation of nuclear-transcribed mRNA poly(A) tail shortening
          positive regulation of nuclear-transcribed mRNA catabolic process, deadenylation-dependent decay
          negative regulation of nuclear-transcribed mRNA catabolic process, nonsense-mediated decay
          nucleotide binding
          mRNA binding
          protein binding
          protein C-terminus binding
          poly(A) binding
          poly(U) RNA binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P052137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146958 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P052137 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P052137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P052137 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13245 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40947 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53558 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903347 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903356 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903349 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903353 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791593 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903351 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903358 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903357 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903355 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903352 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903354 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903350 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903348 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10903346 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10791591 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379728_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369952_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369952_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379728_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369952_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379728_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369952_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379728_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023178.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023196.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023186.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023197.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023204.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023207.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023173.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023174.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023183.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023184.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023200.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023206.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023170.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023185.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023189.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023191.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023176.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023180.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023193.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023166.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023199.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023182.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023203.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023190.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023168.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023169.rn.1 TC0700002992.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369952_at - -
          Rat Expression Set 230 1369952_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379728_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379728_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903346 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA899197_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21715550 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358564 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55815 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-fvx7n:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline