Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00593066_m1
          See other EXOC2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Exoc2
          Gene Name:
          exocyst complex component 2
          Gene Aliases:
          Rsec5, Sec5l1
          Chromosome Location:
          Chr.17: 34665810 - 34842266 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00593066_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Exoc2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134414.2 NP_599241.2 26 - 27 2818 62
          XM_006253891.1 XP_006253953.1 27 - 28 2890 62
          XM_006253893.2 XP_006253955.1 26 - 27 2774 62
          XM_006253895.2 XP_006253957.1 25 - 26 2702 62
          GenBank mRNA AF032666.1 - 26 - 27 2756 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700002386.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Exoc2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          exocytosis
          Golgi to plasma membrane transport
          protein transport
          protein binding
          Ral GTPase binding
          protein kinase binding
          protein N-terminus binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P520190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 548861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 556882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 83780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 91231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 98236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168248 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P520190 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P520190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P520190 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P520190 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P770458 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702170405 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80066 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26438 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89968 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45257 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17074 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90641 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78470 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22679 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5712 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89442 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97817 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55941 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29507 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702170405 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794923 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794919 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794915 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794907 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794929 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794910 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794928 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794908 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794916 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794922 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794902 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794927 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794932 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794906 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794918 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794930 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794924 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794914 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794931 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794917 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794921 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794909 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794903 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794913 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794925 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794920 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794926 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794912 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794905 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794911 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794904 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10794901 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368225_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368225_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368225_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368225_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700016302.rn.1 TC1700002386.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368225_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368225_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794901 - -
          Rat Genome U34 Set AF032666_at - -
          Rat Genome U34 Set AF032666_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI101112_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21044628 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356718 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51984 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline