Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00596970_m1
          See other TXNDC9 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Txndc9
          Gene Name:
          thioredoxin domain containing 9
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.9: 44647707 - 44657779 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00596970_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Txndc9
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172032.2 NP_742029.3 2 - 3 299 83
          GenBank mRNA AF508022.1 - 430 83
          BC060541.1 - 2 - 3 289 83
          BC088106.1 - 2 - 3 299 7380129 83

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900001852.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Txndc9

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein-binding activity modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          cell redox homeostasis
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1037556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 220499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145198 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1037556 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1037556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1037556 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P491604 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1037556 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75777 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33582 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927537 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927536 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927533 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10927532 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379245_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379245_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379245_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379245_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900015274.rn.1 TC0900001852.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900015275.rn.1 TC0900001852.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900015276.rn.1 TC0900001852.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900015283.rn.1 TC0900001852.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900015277.rn.1 TC0900001852.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900015273.rn.1 TC0900001852.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900015279.rn.1 TC0900001852.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1379245_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379245_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927532 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI011156_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA819879_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21750701 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355732 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_59134 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0