Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00597084_m1
          See other PEX14 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pex14
          Gene Name:
          peroxisomal biogenesis factor 14
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 165782895 - 165918445 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00597084_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pex14
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172063.1 NP_742060.1 4 - 5 312 78
          GenBank mRNA AB017544.1 - 4 - 5 312 78
          BC081708.1 - 4 - 5 301 7191447 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500004061.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pex14

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          primary active transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein complex assembly
          peroxisome organization
          protein import into peroxisome matrix
          protein import into peroxisome matrix, docking
          protein import into peroxisome matrix, translocation
          negative regulation of protein binding
          microtubule anchoring
          peroxisome transport along microtubule
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          protein import into peroxisome matrix, substrate release
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          protein homooligomerization
          negative regulation of protein homotetramerization
          transcription corepressor activity
          receptor binding
          microtubule binding
          protein N-terminus binding
          beta-tubulin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P145357 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P149909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 155029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 945747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 98881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 4905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128020 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P149909 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P145357 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P149909 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P145357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P145357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P149909 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P802520 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700768004 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68761 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18558 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38772 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20050 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9297 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6359 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 7618 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90802 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67732 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24429 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700768004 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881658 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881650 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881651 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881652 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881655 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881654 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881653 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881649 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10881648 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370306_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370306_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370306_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370306_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500030974.rn.1 TC0500004061.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370306_at - -
          Rat Expression Set 230 1370306_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881648 - -
          Rat Genome U34 Set AB017544_g_at - -
          Rat Genome U34 Set AB017544_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21933769 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359436 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_49567 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline